3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 149 EUR
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519330
CAS nummer: 1259966-92-1