3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302539-1G PC302539-5G
APOSPC302539-1GEA 172 EUR
APOSPC302539-1G APOSPC302539-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832235
CAS nummer: 1260005-16-0