3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302543-1G PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA 161 EUR
APOSPC302543-1G APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203.598 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116050
CAS nummer: 1038843-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III