3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302546-10G
PC302546-5G
PC302546-1G
APOSPC302546-10GEA
226
EUR
APOSPC302546-10G
APOSPC302546-5G
APOSPC302546-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide
Formule:
C₉H₉F₂NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11519367 CAS nummer: 1092461-26-1 |