3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302557-1G PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA 161 EUR
APOSPC302557-1G APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.591 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398586
CAS nummer: 1261618-61-4