4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302564-1G PC302564-5G PC302564-10G
APOSPC302564-1GEA 110 EUR
APOSPC302564-1G APOSPC302564-5G APOSPC302564-10G
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00764461
CAS nummer: 174732-57-1