4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302567-1G PC302567-5G PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA 149 EUR
APOSPC302567-1G APOSPC302567-5G APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115844
CAS nummer: 1259965-55-3