4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302575-5G PC302575-1G PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA 96.4 EUR
APOSPC302575-5G APOSPC302575-1G APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11554154
CAS nummer: 1160573-19-2