4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302577-1G PC302577-5G PC302577-10G
APOSPC302577-1GEA 226 EUR
APOSPC302577-1G APOSPC302577-5G APOSPC302577-10G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09925051
CAS nummer: 1000566-17-5