4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 146 EUR
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660180
CAS nummer: 439587-16-3