4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302581-1G PC302581-5G
APOSPC302581-1GEA 232 EUR
APOSPC302581-1G APOSPC302581-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116049
CAS nummer: 1039338-62-9