4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 137 EUR
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Smeltpunt: 51…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258698
CAS nummer: 1017779-53-1