4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 137 EUR
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258692
CAS nummer: 1017779-41-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III