4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302593-1G PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA 182 EUR
APOSPC302593-1G APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116046
CAS nummer: 1039620-35-3