3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-D-3,5-Difluorophenylalanine
PC3026-1G PC3026-25G PC3026-5G
APOSPC3026-1GEA 35.3 EUR
APOSPC3026-1G APOSPC3026-25G APOSPC3026-5G
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797556
CAS nummer: 205445-53-0