5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302616-1G PC302616-5G PC302616-10G
APOSPC302616-1GEA 117 EUR
APOSPC302616-1G APOSPC302616-5G APOSPC302616-10G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660179
CAS nummer: 1259966-96-5