5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 161 EUR
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203.598 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116048
CAS nummer: 1040198-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III