5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 117 EUR
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519335
CAS nummer: 1092460-85-9