5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302620-1G PC302620-5G PC302620-10G
APOSPC302620-1GEA 117 EUR
APOSPC302620-1G APOSPC302620-5G APOSPC302620-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116013
CAS nummer: 1260002-41-2