5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 226 EUR
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Smeltpunt: 236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832357
CAS nummer: 1256482-64-0