2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 127 EUR
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03002851
CAS nummer: 682805-11-4