2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 179 EUR
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115979
CAS nummer: 286441-68-7