2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302658-5G PC302658-1G PC302658-25G
APOSPC302658-5GEA 179 EUR
APOSPC302658-5G APOSPC302658-1G APOSPC302658-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115984
CAS nummer: 886500-71-6