2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302659-5G PC302659-1G
APOSPC302659-5GEA 182 EUR
APOSPC302659-5G APOSPC302659-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116020
CAS nummer: 886501-67-3