2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302662-25G PC302662-5G PC302662-1G
APOSPC302662-25GEA 1360 EUR
APOSPC302662-25G APOSPC302662-5G APOSPC302662-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115933
CAS nummer: 221221-11-0