2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302663-5G PC302663-1G
APOSPC302663-5GEA 228 EUR
APOSPC302663-5G APOSPC302663-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115934
CAS nummer: 178974-98-6