2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302665-5G PC302665-1G
APOSPC302665-5GEA 187 EUR
APOSPC302665-5G APOSPC302665-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519345
CAS nummer: 53012-82-1
UN: 3265
ADR: 8,II