2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 161 EUR
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115904
CAS nummer: 886498-45-9