2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 314 EUR
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115923
CAS nummer: 79538-27-5