2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302676-1G PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA 205 EUR
APOSPC302676-1G APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213040
CAS nummer: 771582-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III