2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 182 EUR
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.172 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832244
CAS nummer: 1000523-82-9