3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302705-1G PC302705-5G PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA 150 EUR
APOSPC302705-1G APOSPC302705-5G APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832282
CAS nummer: 1017777-98-8