3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302707-1G PC302707-5G PC302707-10G
APOSPC302707-1GEA 205 EUR
APOSPC302707-1G APOSPC302707-5G APOSPC302707-10G
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832295
CAS nummer: 1017778-20-9