3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 330 EUR
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115865
CAS nummer: 886497-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III