3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302719-5G PC302719-1G
APOSPC302719-5GEA 137 EUR
APOSPC302719-5G APOSPC302719-1G
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
MW: 200.594 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116028
CAS nummer: 936366-61-9