3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302727-10G PC302727-5G PC302727-1G
APOSPC302727-10GEA 252 EUR
APOSPC302727-10G APOSPC302727-5G APOSPC302727-1G
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115884
CAS nummer: 886497-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III