4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302734-5G PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA 137 EUR
APOSPC302734-5G APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660345
CAS nummer: 425702-23-4