4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302739-10G PC302739-5G PC302739-1G
APOSPC302739-10GEA 363 EUR
APOSPC302739-10G APOSPC302739-5G APOSPC302739-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660235
CAS nummer: 272104-45-7
UN: 3265
ADR: 8,II