4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302742-5G PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA 526 EUR
APOSPC302742-5G APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415577
CAS nummer: 1261799-38-5
UN: 1760
ADR: 8,III