4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 284 EUR
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258683
CAS nummer: 1017779-19-9