5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302759-1G PC302759-5G PC302759-250MG
APOSPC302759-1GEA 402 EUR
APOSPC302759-1G APOSPC302759-5G APOSPC302759-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225.595 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519365
CAS nummer: 874821-50-8