2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 193 EUR
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973775
CAS nummer: 886500-04-5