3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302770-10G PC302770-5G
APOSPC302770-10GEA 353 EUR
APOSPC302770-10G APOSPC302770-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832338
CAS nummer: 1017778-79-8