3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302771-10G PC302771-5G
APOSPC302771-10GEA 242 EUR
APOSPC302771-10G APOSPC302771-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀ClFO₂
MW: 204.626 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832341
CAS nummer: 1017778-88-9