3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302772-10G PC302772-5G PC302772-1G
APOSPC302772-10GEA 388 EUR
APOSPC302772-10G APOSPC302772-5G APOSPC302772-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115869
CAS nummer: 886497-40-1