3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302774-10G PC302774-5G PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA 553 EUR
APOSPC302774-10G APOSPC302774-5G APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115836
CAS nummer: 886496-66-8