3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302777-10G PC302777-5G PC302777-1G PC302777-25G
APOSPC302777-10GEA 191 EUR
APOSPC302777-10G APOSPC302777-5G APOSPC302777-1G APOSPC302777-25G
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660276
CAS nummer: 886502-05-2