2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302797-10G PC302797-5G
APOSPC302797-10GEA 330 EUR
APOSPC302797-10G APOSPC302797-5G
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258713
CAS nummer: 1017779-74-6