2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302798-10G PC302798-5G PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA 330 EUR
APOSPC302798-10G APOSPC302798-5G APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258712
CAS nummer: 1017779-72-4
UN: 1760
ADR: 8,III