2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC302821-10G
PC302821-5G
PC302821-1G
APOSPC302821-10GEA
364
EUR
APOSPC302821-10G
APOSPC302821-5G
APOSPC302821-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule:
C₉H₁₀F₃N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06213552 CAS nummer: 771572-44-2 UN: 2735 ADR: 8,III |